Solution étalon de niobium: 10000 mg/l Nb en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Nb₂O₅) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455752KEA 701 EUR InStock
455752K
Solution étalon de niobium: 10000 mg/l Nb en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Nb₂O₅) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de niobium
Nb₂O₅ dans H₂O tr. HF
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité