Solution étalon de palladium: 10000 mg/l Pd dans acide chlorhydrique 10% (de Pd) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455772XEA 640 EUR InStock
455772X
Solution étalon de palladium: 10000 mg/l Pd dans acide chlorhydrique 10% (de Pd) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de palladium
Pd dans HCl 10%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité