Solution étalon de praséodyme, 10000 mg/L Pr en dil. acide nitrique (de Pr6O11) Norme ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455852NEA 760 EUR InStock
455852N
Solution étalon de praséodyme, 10000 mg/L Pr en dil. acide nitrique (de Pr6O11) Norme ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de praséodyme
Pr₆O₁₁ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité