Solution étalon de rhénium: 10000 mg/l en solution aqueuse avec acide nitrique (max. 1%) (de Re) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455872REA 604 EUR InStock
455872R
Solution étalon de rhénium: 10000 mg/l en solution aqueuse avec acide nitrique (max. 1%) (de Re) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de rhénium
Re dans H₂O tr. HNO₃
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité