Monolinuron, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, Monolinuron
M-Clarity™ quality level = MQ100
45590-250MG
45590-250MGEA 59.5 EUR InStock
45590-250MG
Monolinuron, Supelco®
Monolinuron
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00055264
Numéro CAS: 1746-81-2
EINECS: 217-129-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d269601803416ec84867e0895359306cf04b5b5&vid=8575f0bceda2553c85f742e125045d2f992aa5b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité