Solution étalon de rubidium: 1000 mg/l Rb dans acide nitrique dilué (de RbNO₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455902GEA 151 EUR InStock
455902G
Solution étalon de rubidium: 1000 mg/l Rb dans acide nitrique dilué (de RbNO₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de rubidium
RbNO₃ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité