Solution étalon de rubidium, 10000 mg/L Rb en dil. acide nitrique (de RbNO3) Norme ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455912YEA 268 EUR InStock
455912Y
Solution étalon de rubidium, 10000 mg/L Rb en dil. acide nitrique (de RbNO3) Norme ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de rubidium
RbNO₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité