Solutiin étalon de sélénium: 10000 mg/l Se dans acide nitrique dilué (de Se) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455992BEA 291 EUR InStock
455992B
Solutiin étalon de sélénium: 10000 mg/l Se dans acide nitrique dilué (de Se) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de sélénium
Se dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité