Solution étalon de silicium, 10000 mg/L Si dans l'eau avec de l'acide fluorhydrique (max. 1%) (à partir de (NH4)2SiF6) Norme ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
456012YEA 229 EUR InStock
456012Y
Solution étalon de silicium, 10000 mg/L Si dans l'eau avec de l'acide fluorhydrique (max. 1%) (à partir de (NH4)2SiF6) Norme ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de silicium
(NH₄)₂ SiF₆ dans H₂O tr. HF.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité