Dioxyde de titane anatase ≥99.7% (base métaux), nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45603.14
45603.14EA 114 EUR InStock
45603.14
Dioxyde de titane anatase ≥99.7% (base métaux), nanopoudre
Dioxyde de titane anatase
Formule: TiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 1317-70-0
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 14,9472
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité