Solution étalon d'argent, 10000 mg/L Ag dans de l'acide nitrique dilué (à partir de AgNO₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
456032MEA 241 EUR InStock
456032M
Solution étalon d'argent, 10000 mg/L Ag dans de l'acide nitrique dilué (à partir de AgNO₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
AgNO₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité