1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
Attention
Synonyms: 1-Amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt, 1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic Acid Sodium Salt, Bromaminic acid Sodium Salt, Bromaminic acid sodium salt, Sodium 1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
456063-25G
456063-25G
1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt
Formule: C₁₄H₈BrNO₅S
MW: 404,17 g/mol
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00019160
Numéro CAS: 6258-06-6
EINECS: 228-391-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Orange to Red
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Titration with AgNO₃ After Oxygen Combustion Specification: Report Results
Purity (HPLC) ≥83.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité