L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Solution étalon de strontium, 10000 mg/L Sr dans de l'acide nitrique dilué (à partir de Sr(NO₃)₂) Étalon ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
456072UEA 236 EUR InStock
456072U
Solution étalon de strontium, 10000 mg/L Sr dans de l'acide nitrique dilué (à partir de Sr(NO₃)₂) Étalon ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de strontium
Sr(NO₃)₂ dans HNO₃ 2 à 5%.
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité