Solution étalon de tellure: 10000 mg/l Te dans acide chlorhydrique 40% (de Te) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
456132PEA 284 EUR InStock
456132P
Solution étalon de tellure: 10000 mg/l Te dans acide chlorhydrique 40% (de Te) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de tellure
Te dans HCl 20%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité