Solution étalon d'étain: 1000 mg/l Sn dans acide chlorhydrique 10% (de Sn) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
456242UEA 180 EUR InStock
456242U
Solution étalon d'étain: 1000 mg/l Sn dans acide chlorhydrique 10% (de Sn) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'étain
Sn dans HCl
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité