Pesticide reference standard, Promecarb, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
45634-50MG
45634-50MGEA 75.7 EUR InStock
45634-50MG
Pesticide reference standard, Promecarb, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Promecarb may be used as a reference standard for the determination of promecarb in water by solid-phase extraction and liquid chromatography coupled with ionspray mass spectrometry.
  • Contains N-methylcarbamate group
  • Mode of action involves inhibiting the cholinesterase enzyme activity
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9365ee54f07b058d216b31d7fed02bd402222784&vid=9365ee54f07b058d216b31d7fed02bd402222784&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité