Magnésium oxyde, plateau rectangulaire, Length: 100mm, Width: 25mm, Height: 12.7mm
Fournisseur: Thermo Scientific
45634.KS
45634.KSEA 170 EUR InStock
45634.KS
Magnésium oxyde, plateau rectangulaire, Length: 100mm, Width: 25mm, Height: 12.7mm
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité