Étalon de calibration multi-éléments 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
456452FEA 602 EUR InStock
456452F
Étalon de calibration multi-éléments 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
En solution dans acide nitrique 5 %
19 éléments: 50 mg/l Ag, Ni; 100 mg/l Al; 5 mg/l B, Fe 15 mg/l, Ba, Mn; 1 mg/l Be, Sr; 200 mg/l Bi, In, Pb; 20 mg/l Cd, Co, Cu, Zn; 25 mg/l Cr; 150 mg/l Ga; 40 mg/l Tl
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité