Acide nitrique 5%, ARISTAR® blanc de calibration
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
456484NEA 123 EUR InStock
456484N
Acide nitrique 5%, ARISTAR® blanc de calibration
Acide nitrique
Blanc de calibration pour ICP, HNO₃ 5% dans H₂O ASTM Type II
Certifications: Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
Informations de commande: Supplied with certificate of analysis.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité