Étalon de calibration multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
456502VEA 522 EUR InStock
456502V
Étalon de calibration multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
En solution dans acide nitrique 5 %
29 éléments 10 mg/l : Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité