Étalon de calibration multi-éléments 4 ARISTAR® pour ICP-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
456522CEA 278 EUR InStock
456522C
Étalon de calibration multi-éléments 4 ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
12 éléments dans H₂O tr. HF
12 éléments 10 mg/l: B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité