Solution d'optimisation 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
456532EEA 435 EUR InStock
456532E
Solution d'optimisation 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
8 Composants dans 2% HNO₃.
8 Éléments 100 mg/L : Ba, Be, Cu, In, Li, Mg, Tl, U
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité