Solution d'optimisation 2 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
456542GEA 709 EUR InStock
456542G
Solution d'optimisation 2 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
13 éléments dans HNO₃ 2 %
13 éléments 100 mg/l: Ba, Be, Bi, Ce, Cu, Ho, In, Li, Mg, Pb, Tl, U, Y
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité