Étalon de calibration multi-éléments 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
456622FEA 328 EUR InStock
456622F
Étalon de calibration multi-éléments 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
17 éléments en solution dans acide nitrique 5 %
17 éléments 10 mg/l: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité