Tecnazène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
45672-250MG
45672-250MGEA 61.2 EUR InStock
45672-250MG
Tecnazène, Supelco®
Tecnazène
Formule: C₆HCl₄NO₂
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1.744 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007066
Numéro CAS: 117-18-0
EINECS: 204-178-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9040652fe06dcf063a5245f2a85f6000dede37ab&vid=07152564e7b2c12d06c2e54e4445d15396de1f88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité