Bleu de méthylène, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
457250-1
457250-1EA 64.7 EUR InStock
457250-1
Bleu de méthylène, Millipore®
Bleu de méthylène
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S
Point de fusion: 180 °C
Densité: 1.757 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150008
Numéro CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité