Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dysprosium, cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm, Thickness: 3.18 mm

Fournisseur: Thermo Scientific

45735.KS
45735.KSEA 1710 EUR InStock
45735.KS
Dysprosium, cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm, Thickness: 3.18 mm
Dysprosium
CAS No.: 7429-91-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010982


Formule: Dy
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010982
Numéro CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité