Gadolinium, cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm, Thickness: 3.18 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
45737.KS
45737.KSEA 1120 EUR InStock
45737.KS
Gadolinium, cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm, Thickness: 3.18 mm
Gadolinium
CAS No.: 7440-54-2 MDL No.: MFCD00011022
Formule: Gd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011022
Numéro CAS: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité