Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide acétique ≥98%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

45741-1L
45741-1LEA 68.6 EUR InStock
45741-1L
Acide acétique ≥98%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Acide acétique


Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 118 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Explosion Limit 16 %, 92 °F
Identity A complying
Identity B complying
Appearance of the substance complying
Assay 99.0 - 100.5 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Congealing - Freezing Point Min. 14.8 °C
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 23 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 47 ppm
Reducing impurities complying
Residual solvents complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité