Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium oxyde, plateau rectangulaire, Length: 50mm, Width: 50mm, Height: 12.7mm

Fournisseur: Thermo Scientific

45749.KS
45749.KSEA 272 EUR InStock
45749.KS
Magnésium oxyde, plateau rectangulaire, Length: 50mm, Width: 50mm, Height: 12.7mm
Magnésium oxyde


Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité