Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Azoxybenzène, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

45763-250MG-R
45763-250MG-REA 60.4 EUR InStock
45763-250MG-R
Azoxybenzène, Supelco®
Azoxybenzene


Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00019925
Numéro CAS: 495-48-7
EINECS: 207-802-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité