Flask, Digesdahl®
Fournisseur: Hach
2312542
458-0048EA 152 EUR InStock
458-0048
Flask, Digesdahl®
Ballons Ballons à fond plat
Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité