Connection stopper
Fournisseur: GERHARDT
12-0351
458-2357EA 0 EUR InStock
458-2357
Connection stopper
Bouchons Bouchons en caoutchouc
This connection stopper is made from viton and is suitable for distribution heads with connection pipe Ø 32,7 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité