Crucibles, quartz, self sealing
Fournisseur: CEM
S-322200
458-4221EA 224 EUR InStock
458-4221
Crucibles, quartz, self sealing
Creusets
This quartz crucible is self sealing and enables oxygen free ashing.
Information de livraison: Includes crucible and lid.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité