Chlorures 200 mg/l dans l'eau (de NaCl) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: VWR Chemicals
458082HEA 73.8 EUR InStock
458082H
Chlorures 200 mg/l dans l'eau (de NaCl) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons anioniques Standards de chlorure
(Cl dans H₂O)
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité