Anions étalon multi-éléments 1 en solution aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: VWR Chemicals
458142CEA 250 EUR InStock
458142C
Anions étalon multi-éléments 1 en solution aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
Cl 30 ppm   PO150 ppm
F 20 ppm   SO150 ppm
NO100 ppm
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité