Anion multicomposant standard 2 solution aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie ionique
Fournisseur: VWR Chemicals
458152EEA 321 EUR InStock
458152E
Anion multicomposant standard 2 solution aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie ionique
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
Br 400 ppm   NO3 400 ppm
Cl 200 ppm   PO4 600 ppm
F 100 ppm   SO4 400 ppm
Conforme aux matériaux de référence standard NIST, testé dans un laboratoire accrédité par le guide ISO 34/ISO17025
Fourni avec certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité