Anions étalon multi-éléments 3 en solution aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: VWR Chemicals
458164CEA 283 EUR InStock
458164C
Anions étalon multi-éléments 3 en solution aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
Two solutions - a nitrite standard solution and a 6 component multi-element standard solution.
Br 40 ppm   NO3 40 ppm
Cl 40 ppm   PO4 40 ppm
F 20 ppm   SO4 40 ppm
NO2 40 ppm
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité