étalon multi-elements 4 Anions pour IC pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: VWR Chemicals
458174AEA 234 EUR InStock
458174A
étalon multi-elements 4 Anions pour IC pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
Two solutions - a nitrite standard solution and also a 6 component multi-element standard solution.
Br 50 ppm   NO3 50 ppm
Cl 50 ppm   PO4 50 ppm
F 25 ppm   SO4 50 ppm
NO2 50 ppm
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité