Solution étalon de sodium, 1000 mg/L Na dans l'acide nitrique dilué (à partir de Na) étalon ARISTAR® pour chromatographie ionique
Fournisseur: VWR Chemicals
458232DEA 205 EUR InStock
458232D
Solution étalon de sodium, 1000 mg/L Na dans l'acide nitrique dilué (à partir de Na) étalon ARISTAR® pour chromatographie ionique
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
Na dans H₂O tr.HNO₃.
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité