Potassium 200 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de K) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: VWR Chemicals
458302AEA 95.6 EUR InStock
458302A
Potassium 200 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de K) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons cationiques Standards de potassium
K dans H₂O tr.HNO₃
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité