Cations étalon multi-éléments 2 ARISTAR® pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: VWR Chemicals
458362MEA 385 EUR InStock
458362M
Cations étalon multi-éléments 2 ARISTAR® pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
(Cations dans HNO₃ dilué)
Ca 100 ppm   Mg 100 ppm
K 100 ppm   Na 100 ppm
Li 100 ppm   NH4 100 ppm
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité