Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrure de bore, tiges, Length: 300 mm, Ø 6.4 mm

Fournisseur: Thermo Scientific

45850.KS
45850.KSEA 300 EUR InStock
45850.KS
Nitrure de bore, tiges, Length: 300 mm, Ø 6.4 mm
Nitrure de bore
CAS No.: 10043-11-5 Physical Form: Rod Density: 2.25 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2700° MDL No.: MFCD00011317


Formule: BN
Point de fusion: 2700 °C
Densité: 2.25
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011317
Numéro CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité