Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lanthane ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre < 200 mesh

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

Packaged under argon.

45908.14
45908.14EA 782 EUR InStock
45908.14
Lanthane ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre < 200 mesh
Lanthane


Formule: La
MW: 138,91 g/mol
Point d'ébullition: 3469 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 885 °C
Densité: 6.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011066
Numéro CAS: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,05374
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité