Gadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre <200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
45915.14
45915.14EA 487 EUR InStock
45915.14
Gadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre <200 mesh
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011022
Formule: Gd
Point d'ébullition: 3273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1312 °C
Densité: 7.886 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011022
Numéro CAS: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,04346
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Total Rare Earth Oxide Impurities: 0.1% max.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité