Cérium, cible de pulvérisation, Thickness: 3,18 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
45926.KS
45926.KSEA 1620 EUR InStock
45926.KS
Cérium, cible de pulvérisation, Thickness: 3,18 mm
Cérium
Formule: Ce
Point d'ébullition: 3468 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 795 °C
Densité: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010924
Numéro CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
ONU: 1333
ADR: 4.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité