Fluorocyclohexane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
459320010
459320010.EA 197 EUR InStock
459320010.
Fluorocyclohexane 97%
Fluorocyclohexane
Formule: C₆H₁₁F
Point d'ébullition: 103…105 °C
Point de fusion: 13 °C
Densité: 0.928 g/cm³
Point d'éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021285
Numéro CAS: 372-46-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité