Okadaic acid potassium salt, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
459618-50
459618-50EA 262 EUR InStock
459618-50
Okadaic acid potassium salt, Millipore®
Okadaic acid potassium salt
Formule: C₄₄H₆₇O₁₃·K
Numéro MDL: MFCD00214356
Numéro CAS: 155751-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité