Okadaic acid sodium salt, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
459620-25
459620-25EA 180 EUR InStock
459620-25
Okadaic acid sodium salt, Millipore®
Okadaic acid sodium salt
Formule: C₄₄H₆₇NaO₁₃
Numéro MDL: MFCD00210208
Numéro CAS: 209266-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité