Styrène stabilisé, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
45993-250MG
45993-250MGEA 43.3 EUR InStock
45993-250MG
Styrène stabilisé, Supelco®
Styrène
Formule: C₈H₈
MW: 104.15 g/mol
Point d'ébullition: 145.2
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.906 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31
Numéro MDL: MFCD00008612
Numéro CAS: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
ONU: 2055
ADR: 3 III
Merck Index: 13,08944
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c8fd1eba6745b78f68a53fcd3972028a101205&vid=13b8aacfcdcbafc29f60de54e4c82d3736aa90d4&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité